SCC367
3dGRO Colon Rectum Intestinal Organoids, Age 23 (Prep ht-208-CR-CR)
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
vial of >1500 viable organoids cells
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Modalità di accrescimento
N/A
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
liquid nitrogen
Temperatura di conservazione
−196°C
Applicazioni
- Viability: >1500 viable organoids/vial
- Organoid Growth: Pass
- Cells are tested negative for infectious diseases by a Human Essential CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
- Mycoplasma Contamination: Negative
- STR Profile: Pass
We are now offering a comprehensive biobank of highly characterized tissue-derived human gastrointestinal organoids from normal and diseased patients. The intestinal organoid biobank contains over 50 highly characterized intestinal organoids from both normal and diseased patients derived from multiple regions of the digestive systems including small intestine (duodenum, ileum), stomach, rectum and colon.
Cell Line Characteristics
- Sex: Male
- Age: 23 Years
- Organ: Colon Rectum
- Disease: Crohns
Caratteristiche e vantaggi
Stoccaggio e stabilità
Altre note
3dGRO organoids were derived utilizing HUB Organoid Technology.
The purchaser of this product shall agree to HUB′s terms of use, which shall be separately acknowledged and accepted by such purchaser, prior to transfer of this product to purchaser.
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Contenuto correlato
Uno screening di successo per l’identificazione di target farmacologici e di composti guida (lead) richiede reagenti e materiali testati, compatibili con il processo e ad alta efficienza. Trovate le soluzioni adatte al vostro processo, che operiate in un'azienda farmaceutica, biotecnologica o in una CRO, per lo screening di piccole molecole o di biofarmaci e per saggi di immunogenicità robusti finalizzati a garantire la sicurezza terapeutica.
High-throughput reagents for drug target screening and immunogenicity testing.