Documenti fondamentali
SCC282
Sigma-Aldrich
Linea cellulare di glioblastoma umano SF188
SF188 human glioblastoma cell line is an important cellular model for pediatric human glioblastoma.
Sinonimo/i:
SF-188 cells
Scegli un formato
1 VIAL
CHF 1’060.00
CHF 1’060.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 VIAL
CHF 1’060.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
CHF 1’060.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
applicazioni
cell analysis
Descrizione generale
Il glioblastoma multiforme è il tumore cerebrale primario più comune e maligno, con un alto tasso di recidiva e un tasso di sopravvivenza a cinque anni inferiore al 5% (1). I glioblastomi rappresentano circa il 10% dei tumori cerebrali in età pediatrica e le forme pediatriche presentano spesso caratteristiche distinte da quelle dell'adulto (2). I glioblastomi sono la forma più aggressiva di cancro e ciò evidenzia l'importanza di modelli cellulari umani derivati da pazienti per far progredire la ricerca sulle caratteristiche e il trattamento di questa malattia.
SF188 è una linea cellulare di glioblastoma derivata da un paziente e proveniente da un tumore del lobo temporale (3). Le cellule SF188 non esprimono i marcatori gliali GFAP o glutammina sintetasi, ma sono positive per l'espressione della laminina e della fibronectina nei primi passaggi, a indicare cellule mesenchimali proliferative o trasformate del glioblastoma (3). Le cellule SF188 presentano ipertriploidia e morfologia epiteliale in coltura e non sono tumorigeniche in topi atimici (3). La linea cellulare SF188 possiede un'amplificazione genetica del fattore proliferativo c-myc (4).
<bold>Origine:</bold>
La linea cellulare di glioblastoma SF188 è stata derivata dal tumore del lobo temporale sinistro di un paziente maschio di 8 anni (3).
Categoria di ricerca:
cancro
Origine della linea cellulare
Cellule tumorali, umane
Confezionamento
&ge; 1X106 cellule/flacone
Stoccaggio e stabilità
Conservare in azoto liquido. Dopo il primo scongelamento le cellule possono essere mantenute in coltura per almeno 10 passaggi senza alcuna compromissione significativa dell′espressione e della funzionalità dei marcatori cellulari.
Altre note
Questo prodotto è destinato al commercio e venduto esclusivamente ad istituzioni accademiche per scopi di ricerca accademica interna secondo i termini dell' "Academic Use Agreement", come descritto in dettaglio nella documentazione del prodotto. Per informazioni concernenti qualsiasi altro utilizzo, si prega di contattare [email protected].
Esclusione di responsabilità
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA. Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1