RW0614250
Filtri a membrana MCE, pori da 0,5 μm
Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Reinforced Membrane Filter
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web cellulose membrane
white filter
Livello qualitativo
Descrizione
142 mm diameter, mixed cellulose esters, 0.5 µm pore size, polyester web
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
150 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
Diametro
142 mm
Diam. filtro
142 mm
Spessore
200 μm
Dimensione pori
0.5 μm pore size
75 % porosity
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Features & Benefits:
•Prefilter with high dirt-loading capacity for greater throughput
•Non-shedding substrate will not unload fibers downstream
Applications:
Prefiltration Ahead of Sterilizing-Grade Filters
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3