Documenti fondamentali
RDHSPACE1
Milli-Q
Distanziatore per erogatore remoto
For use with Direct-Q® and Synergy® Water Purification Systems
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
SB.51
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pkg of 1 unit
Compatibilità
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Descrizione generale
Lo spaziatore viene impiegato quando l′installazione dell′erogatore prevede un montaggio a muro. L′accessorio permette di aumentare la distanza tra l′uscita dell′erogatore e il muro. Lo spazio aggiuntivo può essere necessario nel caso in cui l′erogatore sia posizionato sopra un lavandino. Può risultare utile anche nel caso in cui sotto il punto di erogazione sia conveniente collocare contenitori di vetro di ampie dimensioni.
Applicazioni
L′erogatore installato a muro può essere utilizzato con uno spaziatore per disporre di maggiore distanza tra la parete e l′erogatore.
Note legali
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany