RAWG047S6
Filtri a membrana S-Pak®
mixed cellulose esters (MCE), pore size 1.2 μm, filter diam. 47 mm, white gridded sterile membranes for microbiological analysis
Sinonimo/i:
Membrane filters, Semi-permeable membranes, S-Pak Filters 1.2µm 47mm white gridded sterile
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
agenzia
ISO 7704
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
easily wetted with water
Produttore/marchio commerciale
S-Pak®
Diam. filtro
47 mm
Dimensione pori
1.2 μm pore size
input
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
sample type beer
sample type soft drink
sample type cosmetics
sample type cider
sample type wine
sample type food(s)
sample type bottled water
sample type beverage(s)
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Linkage
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Contenuto correlato
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing