Documenti
RAWG04700
Millipore
Membrane filtranti MF-Millipore da 1,2 µm, quadrettate
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded
Sinonimo/i:
Filtri a membrana MCE, pori di 1,2 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Livello qualitativo
Descrizione
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 100 discs
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Millipore
Parametri
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. filtro
47 mm
Spessore
150 μm
Estraibili (gravimetria)
5%
Colore
white
Indice di rifrazione
n/D 1.512
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
1.2 μm pore size
82 % porosity
Punto di bolla
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: RAWG
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Samantha M Peneyra et al.
Zebrafish, 15(1), 63-72 (2017-10-20)
Pseudoloma neurophilia, a microsporidium that primarily infects neural tissues, is a common pathogen in laboratory zebrafish. The risk of parasite transmission with different spawning apparatuses and the effectiveness of disinfection are unknown. In this study, we spawned uninfected zebrafish with
Articoli
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.