Vai a
RAWP02500
Filtri a membrana MCE, pori di 1,2 μm
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Caratteristiche di sostenibilità
Sinonimo/i:
Filtri a membrana MF-Millipore™ con pori di 1,2 µm
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
1.2 μm pore size, 82 % porosity
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
agency
in accordance with NIOSH 7400,7402, in accordance with OSHA ID 160
description
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
sustainability
Sustainability features
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
5%
color
white
refractive index
n/D 1.512
matrix
MF-Millipore™
pore size
1.2 μm pore size, 82 % porosity
bubble point
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
I filtri a membrana MF-Millipore™ composti da miscele biologicamente inerti di acetato di cellulosa e nitrato di cellulosa, sono ampiamente utilizzati in applicazioni di ricerca e analisi.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
Chiarifica di soluzioni acquose
Features and Benefits
  • Possono essere impiegati nel monitoraggio biologico e ambientale
  • Sono autoclavabili e compatibili con metodi di sterilizzazione quali ossido di etilene e irradiazione con raggi gamma.
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
RAWP03700RAWP01300RAWP14250
description
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore™, filter diam. 37 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic
diam.
25 mm
diam.
37 mm
diam.
13 mm
diam.
142 mm
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp., 20 L/min-cm2 air flow rate
parameter
270 mL/min-cm2 water flow rate, 20 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp.
manufacturer/tradename
Millipore, MF-Millipore™
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
manufacturer/tradename
Millipore, MF-Millipore™
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
pore size
82 % porosity, 1.2 μm pore size
pore size
1.2 μm pore size, 82 % porosity
pore size
1.2 μm pore size, 82 % porosity
pore size
1.2 μm pore size, 82 % porosity
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter
material
plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter
material
plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Pittogrammi
Flame
Parola di avvertenza
Danger
Classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Codici di pericolo
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)