Documenti fondamentali
R03087
Sigma-Aldrich
Leishman Stain
Sinonimo/i:
Hematology Stain
About This Item
Codice UNSPSC:
41116121
Numero indice EU:
200-659-6
Stato
liquid
Livello qualitativo
Temp. transizione
flash point 11.1 °C
λmax
520-530 nm (Eosin)
645-655 nm (Azure)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Applicazioni
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Used for staining blood smears to differentiate blood corpuscles, malarial parasites, trypanosomers, etc. Can be used as an alternative to Giemsa.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
52.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11.1 °C