Documenti
PXGVPPC50
Millipore
Cassetta Pellicon® XL con membrana Durapore®
filtration area 50 cm2, pore size 0.22 μm
Sinonimo/i:
Pellicon XL Filter Module Durapore 0.22 μm 50cm2
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Materiali
PVDF membrane
polypropylene
polypropylene screen
Livello qualitativo
Caratteristiche
holdup volume 3.2 mL
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
tecniche
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Lunghezza
18.8 cm (7.4 in.)
Larghezza
3 cm (1.2 in.)
Superficie filtrante
50 cm2
membrane nominal area
50 cm2
Estraibili (gravimetria)
≤7.5 mg/device
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm nominal pore size
0.22 μm pore size
pH
1-11(cleaning)
1.5–9(continuous)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: GVPP
Configurazione del dispositivo: cassetta
Tipo di filtro: microfiltrazione
Caratteristiche e vantaggi
Rete di tipo C (rete a maglie larghe)
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Risultati analitici
Estraibili gravimetrici: dopo un flussaggio con acqua
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1