Documenti fondamentali
PX1690
Supelco
1,2-Propanediol
Sinonimo/i:
1,2-Propanediol, Propylene Glycol, 1
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
200-338-0
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
0.11 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (GC)
Stato
liquid
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.43
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
188 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-59 °C
Temp. transizione
flash point 99 °C
Densità
1.04 g/cm3 at 20 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC(CO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Risultati analitici
Assay (GC): 98% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup