Documenti fondamentali
PX0396D
Supelco
Acido perclorico
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Sinonimo/i:
PCA
About This Item
Formula condensata:
HClO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
60.0-62.0% HClO4
Impurezze
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.001% Nitrogen compounds (as N)
≤0.001% Sulfate (SO4)
≤1 ppm Heavy metals (as Pb)
≤1 ppm Iron (Fe)
≤5 ppm Silicate and phosphate (as SiO2)
Residuo alla calcinazione
≤0.003%
Colore
APHA: ≤10
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Meets ACS Specifications GR ACS
Applicazioni
Meets ACS Specifications GR ACS
Risultati analitici
Assay: 60.0-62.0%
Chloride (Cl): 0.001% max
Color (APHA): 10 max
Form: Liquid
Heavy metals (as Pb): 1ppm max
Iron (Fe): 1ppm max
Nitrogen compounds (as N): 0.001% max
Residue after ignition: 0.003% max
Silicate and phosphate (as SiO2): 5ppm max
Sulfate (SO4): 0.001% max
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1