30755-M
Acido perclorico
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 70.0-72.0%
Sinonimo/i:
PCA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Saggio
70.0-72.0%
Stato
liquid
Impurezze
≤0.00005% free chlorine (Cl)
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.001% total nitrogen (N)
Residuo alla calcinazione
≤0.003% (as SO4)
Colore
APHA: ≤10
Densità
1.670 g/cm3
Anioni in tracce
chlorate (ClO3-): ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.0003%
phosphate, silicate (as SiO2): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Ag: ≤0.00001%
Al: ≤0.000005%
As: ≤0.000005%
Ba: ≤0.000002%
Be: ≤0.000002%
Bi: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000005%
Cu: ≤0.00001%
Fe: ≤0.0001%
Ge: ≤0.000005%
K: ≤0.00001%
Li: ≤0.000002%
Mg: ≤0.00005%
Mn: ≤0.000002%
Mo: ≤0.000005%
Ni: ≤0.00001%
Pb: ≤0.000005%
Sr: ≤0.000002%
Ti: ≤0.00001%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000005%
Zn: ≤0.00001%
Zr: ≤0.00001%
Stringa SMILE
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?