PR0GTXL0S2
Blocco di pretrattamento Progard® XL
For optimal protection of the reverse osmosis (RO) membrane from tap water components.
Sinonimo/i:
Blocco di pretrattamento Progard® XL-S
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
carbon cartridge (activated )
cartridge (Polyphosphate for anti-scaling protection)
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 2 units
Produttore/marchio commerciale
Progard®
Parametri
2-40 °C temp. range
4.2 L/min flow rate
6 bar max. pressure
Alt. × largh. × prof.
20.8 in. × 6.1 in. × 3.1 in.
Raccordi
11 mm female inlet and outlet (O-rings)
Compatibilità
for use with AFS®
for use with Elix® Large
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with RiOs™ Large
Descrizione generale
Il blocco di pretrattamento contiene un prefiltro per la rimozione delle particelle, carbone attivo per la rimozione del cloro e un agente anti-incrostazioni per minimizzare il rischio di formazione di depositi.
Da usare con i sistemi di purificazione dell′acqua RiOs™, Elix® e AFS® E.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Polifosfato per la protezione dalle incrostazioni.
- Filtro di carbone attivo impregnato d′argento per la riduzione del cloro libero e la protezione batteriostatica.
- Filtrazione in profondità per la rimozione di particelle e colloidi.
- Tecnologia RFID con etichetta e-Sure per la visibilità istantanea su parametri della confezione, archiviazione automatica dei parametri della confezione e tracciabilità totale.