Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
PR0G00003
Blocco Progard® 3
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from hard water components
Sinonimo/i:
Blocco di pretrattamento Progard®
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
EPDM rubber
polypropylene
Livello qualitativo
Caratteristiche
Optimal protection of RO membrane, optimized system lifetime and performance, feed water with a silt density index up to 5.
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Progard®
Residuo alogenato
<1 ppm (Cl2)
Dimensione pori
0.5 μm pore size
Compatibilità
for use with AFS® (2003-2012)
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Il blocco di pretrattamento Progard® 3 assicura al sistema per la purificazione dell′acqua lunga durata e prestazioni ottimali.
La sostituzione dei consumabili quando richiesta dal sistema è fondamentale perché le sue prestazioni continuino a soddisfare le specifiche operative.
Ideato per l′impiego con i sistemi di purificazione AFS®.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Il blocco di pretrattamento Progard® 3 è costruito in polipropilene ed EPDM.
- Può trattare un′acqua d′alimentazione con indice di densità del limo (SDI) < 5 e Cl2 < 1 ppm.
- Contiene carbone attivo naturale con area superficiale e cinetica d′adsorbimento elevate, compatibile con un′acqua d′alimentazione contenente fino a 1 ppm di cloro.
- Per prevenire la proliferazione batterica, il carbone attivo naturale è stato impregnato d′argento, un batteriostatico di comprovata efficacia.
- Grazie a un′elevata capacità e a una ritenzione ottimale, il filtro di profondità è in grado di tollerare valori di SDI dell′acqua d′alimentazione fino a 5.
- Include polifosfati, scelti in modo da evitare incrostazioni senza alcun rilascio di ioni.
-
What are the storage conditions for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How are consumables changed?
1 answer-
To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
Helpful?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 answer-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Helpful?
-
-
What steps are you taking towards improved sustainability?
1 answer-
Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
Helpful?
-
-
Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
1 answer-
It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
Helpful?
-
-
Can consumables be opened and refilled?
1 answer-
Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
Helpful?
-
-
How frequently do the various consumables need to be changed?
1 answer-
The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
Helpful?
-
-
What is the consumables delivery time?
1 answer-
Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
Helpful?
-
-
Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
1 answer-
Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.