protein clean-up: suitable (desalting) protein purification: suitable (concentration)
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Superficie filtrante
17.3 cm2
Matrice
Ultracel®
Dimensione pori
100 kDa NMWCO
Condizioni di spedizione
ambient
Note legali
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1