PF019
TIMP-1, Human, Recombinant, CHO Cells
Recombinant, human TIMP-1 expressed in CHO cells.
Sinonimo/i:
Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-1
Scegli un formato
CHF 208.00
Spedizione prevista il13 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 208.00
Spedizione prevista il13 aprile 2025
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (prior to lyophilization, SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
non contiene
preservative
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
MMP Inhibition (assay dependent, see comments)
Azioni biochim/fisiol
Human MMP 1
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Liotta, L. A., and Stetler-Stevenson, W. G. 1990. in Seminars in Cancer Biology, ed. M. M. Gottesman. Vol. 1, 99.
Kodama, S. et al. 1987. Collagen Rel. Res.7, 341.
Docherty, A.J.P. et al. 1985. Nature318, 66.
Nagai, Y., et al. 1984. Jpn. J. Inflam.4, 123.
WGK 1