Documenti fondamentali
NY2H09000
Millipore
Filtri a membrana in nylon con pori da 120,0 μm
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Nylon Net Filter
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
Nylon membrane
plain filter
white filter
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Diametro
90 mm
Diam. filtro
90 mm
Spessore
80 μm
Dimensione pori
120.0 μm pore size
49 % porosity
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
  • Collection of algae and cells
  • Particle analysis
  • Large particulate filtration
  • Toxicology and drug screening on C. elegans and zebrafish
  • Background filter for particle imaging systems
  • Prefiltration of solvents
Paint monitoring
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13