Documenti fondamentali
NY2002500
Millipore
Filtri a membrana in nylon con pori da 20,0 μm
greener alternative
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a rete in nylon
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
Nylon membrane
plain filter
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Diametro
25 mm
Diam. filtro
25 mm
Spessore
55 μm
Dimensione pori
14 % porosity
20.0 μm pore size
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice filtro: NY20
I filtri in nylon sono compatibili con un′ampia varietà di solventi. Sono disponibili due tipologie di filtro: 1) filtri a membrana di nylon con dimensioni dei pori da 0,20 fino a 1,2 µm e 2) filtri a rete intrecciata con maglie da 5 fino a 180 µm.
Il nostro filtro a rete di nylon (NY054700) da 5 µm è usato comunemente nell′industria automobilistica per le prove di pulizia sui componenti.
Caratteristiche & vantaggi
•ampia gamma di gradi di filtrazione disponibili
•Resistenti a solventi aggressivi
Applicazioni
Rimozione di particelle e chiarificazione; filtrazione di solventi; analisi delle particelle; controllo delle vernici; prove di pulizia sulla ---componentistica nel settore automotive
Tipo di filtro: filtro a rete
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Applicazioni
  • Raccolta di alghe e di cellule
  • Analisi delle particelle
  • Filtrazione di particelle di grandi dimensioni
  • Studi tossicologici e screening di farmaci su C. elegans e zebrafish
  • Filtro del fondo per i sistemi di imaging delle particelle
  • Prefiltrazione di solventi
Monitoraggio delle vernici
Visita l’Archivio dei documenti
Ger J A Arkesteijn et al.
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 97(6), 610-619 (2020-05-28)
Flow cytometry allows multiparameter analysis on a single-cell basis and is currently the method of choice to rapidly assess heterogeneity of cell populations in suspension. With the research field of extracellular vesicles (EV) rapidly expanding, there is an increased demand