Documenti fondamentali
ET52/5-3D0
Millipore
Sostegno a 5 porte NovaSeptum® GO Tri-clamp
Scegli un formato
1 PKG
CHF 702.00
CHF 702.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 702.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104105
CHF 702.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Materiali
303 stainless steel nut (locking nut and tool)
polysulfone ring(s) (safety ring )
Livello qualitativo
Nome Commerciale
NovaSeptum® GO
Caratteristiche
autoclavable
Parametri
-80-150 °C temp. range (-112-302 °F)
6 bar max. pressure (87 psi) at ±25 °C
applicazioni
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pathogen testing
pharma/biopharma processes
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
viral therapy
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
®® The holder is also made to fit a TC. ®
Configurazione del dispositivo: Sterile Sampling connectors
Specificità
® ® A certificate of quality is included in each box.
Applicazioni
Test di sterilità, pirogenici, delle endotossine, analisi chimica, del pH e applicazioni sulla fermentazione
Confezionamento
ET52/5-3D0 (5 shots, 1 unit per box)
Componenti
  • Magazine:
  • ®
  • ®®
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
NovaSeptum® GO sterile sampling unit with 15 mL single-use conical tube for small volume and endotoxin sampling. Closed design for aseptic process. Reduce product loss and risks of contamination. Available in single and manifold sampling format. Easily integrated into stainless-steel system via multi-use connection types (TC, in-line, ingold®).