Documenti fondamentali
NSRULER-11000
Millipore
Indicatore di volume, 1000 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
PVC
Nome Commerciale
NovaSeptum®
Produttore/marchio commerciale
NovaSeptum®
Lunghezza
325 mm ± 1
Larghezza
30.0 mm ± 1.0
Spessore
30 μm ± 1
applicazioni
sterile sampling
Compatibilità
for use with NOVASEPTUM® flat bag, 1000 mL
Note legali
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany