MY0010025
Selettivo per lieviti e muffe
contains m-Green medium for recovery of yeast and moulds.
Sinonimo/i:
Yeast and Mold Yellow Test Sampler, m-Green medium
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
gridded filter
polyethylene paddle
styrene-acrylonitrile (SAN) chamber
Livello qualitativo
Stato
solid (ready-to-use)
Confezionamento
box of 25 units
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
pH
4.6±0.2 (25.0 °C)
applicazioni
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
Compatibilità
Incubator
molds
yeasts
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Compatibilità
Specifiche
Stato fisico
Risultati analitici
≥
WGK 3
Contenuto correlato
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Nel food and beverage, il controllo delle procedure di disinfezione HACCP è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei prodotti e per soddisfare la conformità normativa. Disponiamo di un’ampia selezione di prodotti utilizzati nei processi per il controllo delle procedure di disinfezione e la sorveglianza igienica nel food and beverage.