Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiAC/DC input
125 V, 10 A
Quality Segment
description
For use with MOBIUS™ Power MIX 100/200/500 Control box and 1000/2000 Display for NA
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| AC/DC input 125 V, 10 A | AC/DC input 125 V, 20 A | AC/DC input 250 V, 10 A | AC/DC input 250 V, 10 A |
| Quality Level SP1 | Quality Level SP1 | Quality Level SP1 | Quality Level SP1 |
| description For use with MOBIUS™ Power MIX 100/200/500 Control box and 1000/2000 Display for NA | description - | description - | description - |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?