MMPWRSPIN
Alimentatore Milliflex Oasis®
India adaptor – to power supply up to three Milliflex Oasis® filtration pumps
Sinonimo/i:
Power Supply
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
100 V / 250 V, 50-60 Hz
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Milliflex Oasis®
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilità
India adaptor – to power supply up to three Milliflex Oasis® filtration pumps
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali