MMMP3MAG-79K
MILLIPLEX® Mouse MMP Magnetic Bead Panel 3 - Immunology Multiplex Assay
MMP Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enables the simultaneous analysis of multiple MMP biomarkers in mouse cell culture samples.
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
assay range
standard curve range: 12-50,000 pg/mL
(MMP-8)
standard curve range: 12-50,000 pg/mL
(proMMP-9)
standard curve range: 2-10,000 pg/mL
(MMP-3)
standard curve range: 49-200,000 pg/mL
(MMP-2)
standard curve range: 5-20,000 pg/mL
(MMP-12)
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex xMAP)
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
MILLIPLEX® Mouse MMP Bead Panel 3, MMMP3MAG-79K, is a 5 plex kit to be used for the simultaneous quantification of any or all of the following analytes in tissue culture samples: MMP-2, MMP-3, MMP-8, proMMP-9, and MMP-12.
Panel Type: Cytokines/Chemokines
Specificità
Applicazioni
- Analytes: MMP-2, MMP-3, MMP-8, proMMP-9, MMP-12
- Recommended Sample type: cell/tissue culture supernatant or extracts
- Research Category: Inflammation & Immunology
Caratteristiche e vantaggi
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Contenuto correlato
Immunology multiplex assays like MILLIPLEX® allow simultaneous investigation of immune biomarkers, saving time and resources in research.