Documenti fondamentali
MIX0200L100-M
Millipore
Mobius® MIX200, 120 V, 50/60 Hz
Scegli un formato
1 EA
CHF 41’876.00
CHF 41’876.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 41’876.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
CHF 41’876.00
Check Cart for Availability
Ingresso CA/CC
120 V, 50 - 60 Hz
Livello qualitativo
Componenti
Includes carrier, control box unit, motor, hand-held control and cable
Note legali
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Accessorio