MFGL06GL3
Capsule Millipak® per riempimento finale, filtro Durapore® da 0,22 µm
Millipak® Final Fill 60
Scegli un formato
+41 43 54 79 001o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Scegli un formato
About This Item
+41 43 54 79 001o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Prodotti consigliati
Materiali
polysulfone device
polysulfone support
Livello qualitativo
agenzia
meets EP 2.6.14
meets JP 4.01
meets USP 85
Sterilità
irradiated
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
gamma compatible
Nome Commerciale
Millipak® Final Fill 60
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipak®
Parametri
1.51 L/min flow rate at 0.86 bar (ΔP)
10 psi max. differential pressure (0.7 bar) at 25 °C (Reverse)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
60 L process volume
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) at 25 °C (Forward)
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
4.3 in.
Larghezza
3.0 in.
Superficie filtrante del filtro
300 cm2
Impurezze
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction)
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction)
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Punto di bolla
≥50 psi (3450 mbar), air with water
Raccordi
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and 13 mm (1/2 in.) Hose Barb Outlet)
Descrizione generale
Confezionamento
Nota sulla preparazione
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b)(6), validated based on large volume parenteral specifications as detailed in USP 788 Particulate Matter in Injections
Risultati analitici
Altre note
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer general guidelines section of user guide shipped with this product
- Storage Statement: Please refer user guide shipped with this product
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Note legali
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Disponibile per gli abbonati o a pagamento