Documenti fondamentali
MANMN2010
Millipore
Piastre Multiscreen® a 96 pozzetti, membrana con trama in nylon
pore size 20.0 μm, non-sterile
Sinonimo/i:
Piastra a 96 pozzetti con trama in nylon, Piastra con membrana in nylon
About This Item
Codice UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
flat bottom wells
mesh Nylon membrane
polystyrene
Livello qualitativo
Descrizione
Whole Organism Screening
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
MultiScreen®
Caratteristiche
lid
Produttore/marchio commerciale
MultiScreen®
Parametri
50-250 μL sample volume (per well)
Superficie filtrante
0.28 cm2
Dimens. piastra
96 wells
Volume massimo del pozzetto
300 μL
Volume d’esercizio
50-250 μL
Dimensione pori
20.0 μm pore size
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La piastra MultiScreen-Mesh con piastra di raccolta costituisce un sistema integrato per preparare e condurre saggi di screening ed analizzarne i risultati seguendo un protocollo semplificato. Il sistema è ideale per lo screening di composti target e per altre applicazioni miranti a valutare l′azione di nuovi composti utilizzando organismi pluricellulari come modello in vivo.
La piastra filtrante MultiScreen-Mesh è ottimizzata per l′identificazione di composti e di target cellulari nel formato a 96 pozzetti. La piastra con rete di nylon a 96 pozzetti e la piastra di raccolta a 96 pozzetti si assemblano alla perfezione, per mettere a vostra disposizione un sistema pronto all′uso per condurre saggi per la determinazione di citotossicità, paralisi e morte di organismi multicellulari. Disponiamo di una varietà di reti con maglie di dimensioni differenti tra cui scegliere quella che più si adatta alla vostra applicazione. È sufficiente trasferire parassiti, nematodi o altri organismi multicellulari nei pozzetti, aggiungervi il composto target e rilevare la migrazione dei microrganismi. Le piastre sono otticamente trasparenti per poter essere utilizzate in combinazione con tecniche di imaging o altre tecniche di microscopia. Se necessario, le piastre possono essere rivestite con un sottile strato di agar.
Le piastre MultiScreen-Mesh si sono dimostrate utili anche come sistema di filtrazione ad alta capacità di cellule da sottoporre ad indagine mediante analizzatore di cellule FACS. Per disgregare aggregati cellulari prima di caricare la piastra nell′analizzatore FACS, è possibile far passare le cellule in sospensione attraverso le maglie delle piastre filtranti vuoi per gravità vuoi sottoponendole a una centrifugazione delicata.
La piastra filtrante costituisce un sistema integrato per preparare e condurre saggi di screening ed analizzarne i risultati seguendo un protocollo semplificato. Il sistema è ottimizzato per lo screening di bersagli cellulari ed altre applicazioni intese a valutare l′effetto di nuovi composti su organismi multicellulari integri. La piastra filtrante MultiScreen®-Mesh è ottimizzata per l′identificazione di composti e di target cellulari nel formato a 96 pozzetti. La piastra filtrante e la piastra di raccolta a 96 pozzetti si assemblano alla perfezione, per mettere a vostra disposizione un sistema pronto all′uso per condurre saggi per la determinazione di citotossicità, paralisi e morte di organismi multicellulari. È sufficiente trasferire parassiti, nematodi o altri organismi multicellulari nei pozzetti, aggiungervi il composto target e rilevare la migrazione dei microrganismi.
Caratteristiche & vantaggi:
- Svariate configurazioni e applicazioni
- Compatibilità chimica
- Compatibilità con sistemi automatizzati
- Filtrazione a vuoto e raccolta del filtrato di livello eccellente
- Le piastre sono otticamente trasparenti, per poter essere utilizzate in analisi che utilizzano tecniche di imaging o altre tecniche di microscopia
Applicazioni
- Screening su organismi integri
Note legali
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Can this be used for doing histological assays in zebrafish
    1 answer
    1. This product is designed to filter out larger particles in various samples. The 20 μm pore size is sufficient to retain zebra fish. However, this item has not been tested for use in histological assays. Suitability would have to be determined by the end user.