MABT330
Anti-Lamin A (mature) Antibody, clone 4A4-A4
clone 4A4-A4, from mouse
Sinonimo/i:
Prelamin-A/C, Lamin-A/C, 70 kDa lamin, Renal carcinoma antigen NY-REN-32
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A4-A4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LMNA(4000)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Lamin A (mature) in wild type mouse fibroblasts cells.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected Lamin A (mature) in 10 µg of A431 and THP-1 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Lamin A (mature) in EDMD and FPLD fibroblasts (Roblek, M., et al. (2010). PLOS ONE. 5(5):e10604).
Western Blotting Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Lamin A (mature) in pre-lamin A and Lamin A (mature).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Lamin A (mature) in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1