MABT1579
Anti-Cadherin 6 Antibody, clone 2B6-D8
Sinonimo/i:
Kidney cadherin;K-cadherin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B6-D8, monoclonal
PM
calculated mol wt 88.31 kDa
observed mol wt ~120 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
Extracellular domain
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDH6(1004)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Human kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Cadherin-6 in Human kidney tissue lysate.
Tested Applicaitions
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Cadherin-6 in Western Blotting applications (Shimazui, T., et al. (1998). Clin Cancer Res. 4(10); 2419-24).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Cadherin-6 in Immunohistochemistry applications (Shimazui, T., et al. (1998). Clin Cancer Res. 4(10); 2419-24).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1