MABT1543
Anti-Nebulin Antibody, clone NEB-6B5
Sinonimo/i:
NEB;NEM2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NEB-6B5, monoclonal
PM
calculated mol wt 772.937 kDa
observed mol wt ~18 to 49 kDa
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
C-terminal half
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEB(4703)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Nebulin recombinant fragments.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant Nebulin fragments encoded by exons 138-143 and 138-144.
Tested applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Nebulin in Immunofluorescence applications (Lam, L.T., et al. (2018). Sci Rep. 8(1):15728).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Nebulin in Western Blotting applications (Lam, L.T., et al. (2018). Sci Rep. 8(1):15728).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1