MABT1365
Anti-Tropomyosin-1 Antibody, clone 7F8B8
clone 7F8B8, from rat
Sinonimo/i:
Tropomyosin alpha-1 chain, Alpha-tropomyosin, Tropomyosin-1
Origine biologica
rat
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7F8B8, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TPM1(7168)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Tropomyosin-1 in mouse embryonic fibroblast (MEF) lysate.