Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
R159.4.3C9, monoclonal
Application:
WB
Citations:
2
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
R159.4.3C9, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PIKFYVE(200576)
General description
Circa 240/50 kDa, osservato. Calcolato: 237,1 kDa (isoforma 1), 50,21 kDa (isoforma 2), 51,48 kDa (isoforma 3), 61,60 kDa (isoforma 4).
La 1-fosfatidilinositolo 3-fosfato 5-chinasi (EC 2.7.1.150; UniProt Q9Y2I7; nota anche come proteina 37 luminale dell′epididimo, fosfoinositide chinasi contenente il dito FYVE, PIKfyve, fosfatidilinositolo 3-fosfato 5-chinasi di tipo III, PIPkin-III, PIP chinasi di tipo III, 29 contenente il dominio FYVE a dito di zinco) nell'uomo è codificata dal gene PIKFYVE (noto anche come CFD, FAB1, HEL37, KIAA0981, PIP5K, PIP5K3, ZFYVE29) (ID del gene 200576). La PIKfyve è una chinasi lipidica di classe III responsabile della fosforilazione del fosfatidilinositolo (PtdIns) e del fosfatidilinositolo 3-fosfato (PtdIns3P) sulla posizione D-5 del loro anello dell′inositolo per formare rispettivamente PtdIns3P e PtdIns(3,5)P2 (fosfatidilinositolo 3,5-bisfosfato). La PIKfyve forma un complesso ternario etero-oligomerico stabile con il suo regolatore ArPIKfyve (codificato dal gene VAC14) e con la PtdIns(3,5)P2 5-fosfatasi Sac3 (codificata dal gene FIG4), contenente il dominio Sac1; sia ArPIKfyve che Sac3 sono necessari perché la PIKfyve esplichi la sua massima attività. È anche noto che PIKfyve interagisce con l'effettore di Rab9 RABEPK e con l'adattatore delle chinesine JLP (codificato da SPAG9). Attraverso la regolazione del traffico endosomiale, la PIKfyve svolge un ruolo importante in diversi processi biologici, come la traslocazione del GLUT4, la gemmazione retrovirale, l'autofagia e la neurodegenerazione. La PIKfyve umana viene inizialmente prodotta come una proteina di 2098 aminoacidi la cui la metionina (amminoacido iniziatore) N-terminale viene rimossa in fase di post-traduzione. La mutazione del gene PIKFYVE è legata alla distrofia corneale a chiazze (FCD), caratterizzata da chiazze bianche sparse in tutti i livelli dello stroma.
Immunogen
Epitopo: interno (metà N-terminale).
Proteina ricombinante con tag AviTag-6xHis corrispondente a un frammento interno di PIKFYVE umana.
Application
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
Trasduzione del segnale
L′anticorpo anti-PIKFYVE, clone R159.4.3C9, è idoneo per scopi di Western blotting.
Saggio di Western blotting: Un lotto rappresentativo alla concentrazione di 1,0 µg/mL ha rivelato la PIKFYVE in 10 µg di lisato di cellule HepG2.
Sottocategoria di ricerca
Comuni modificazioni post traduzionali
Comuni modificazioni post traduzionali
Biochem/physiol Actions
Prevista la reattività con tutte e quattro le isoforme dovute a splicing della PIKfyve umana riportate da UniProt (da Q9Y2I7-1 a Q9Y2I7-4).
Physical form
Anticorpo monoclonale purificato di topo (IgG2aκ) in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM e azoturo di sodio allo 0,05%.
Formato: purificato
Purificato con proteina G
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8°C.
Analysis Note
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule HL-60.
Saggio di Western blotting: 2,0 µg/mL di questo anticorpo hanno rilevato la PIKFYVE in 20 µg di lisato di cellule HL-60.
Saggio di Western blotting: 2,0 µg/mL di questo anticorpo hanno rilevato la PIKFYVE in 20 µg di lisato di cellule HL-60.
Other Notes
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c