Documenti fondamentali
MABS276
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-pan tubulina poliglicilata, clone AXO 49
clone AXO 49, from mouse
Scegli un formato
50 μL
CHF 321.00
CHF 321.00
Spedizione prevista il12 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μL
CHF 321.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 321.00
Spedizione prevista il12 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AXO 49, monoclonal
Reattività contro le specie
Apis, porcine, snail, pig, sea urchin, protista, sheep, mouse, lemur, Drosophila, Paramecium, trout
Non deve reagire con
Euglena, human (cilia)
tecniche
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBA1A(7846)
Categorie correlate
Descrizione generale
Nelle cellule eucariote.sono state identificate diverse modificazioni post-traduzionali della tubulina. La glicilazione è una poli-modificazione che consiste nell′aggiunta di catene laterali di glicina di lunghezza variabile. E′ osservabile nella tubulina dell′assonema delle ciglia di paramecio. Questa modificazione è stata osservata anche nella tubulina e/o nelle ciglia/flagelli di molti organismi unicellulari e pluricellulari. La diversa distribuzione delle diverse isoforme di tubulina poliglicilata tra il comparto citoplasmatico e quello assonemale indica che i livelli di poliglicilazione della tubulina nella cellula sono finemente regolati. L'anticorpo AXO49 reagisce principalmente con la tubulina assonemale poliglicilata di ciglia e flagelli mobili. In alcuni casi, può essere osservata reattività anche a livello di altre strutture cellulari stabili formate da microtubuli. Questo anticorpo è utile per il rilevamento di ciglia e flagelli.
Specificità
Questo anticorpo riconosce i rami di connessione laterali di un polimero quando questi contengono almeno 3 residui di glicina. Dimostra reattività per la tubulina poliglicilata e per altri tipi di proteine poliglicilate.
Immunogeno
Frazione insolubile di ciglia di Paramecium (assonemi di Paramecium).
Applicazioni
Rileva la tubulina utilizzando questo anticorpo monoclonale di topo, anti-pan tubulina poliglicilata , clone AXO 49, validato per l'uso in Western blotting, immunofluorescenza e dot blot.
Qualità
Testato mediante Western blotting su proteine citoscheletriche totali di Paramecium. : una diluizione 1:50.000 di questo anticorpo ha rilevato la tubulina poliglicilata in 10 µg di proteine totali citoscheletriche di Paramecium.
Descrizione del bersaglio
Visualizzata a ~55 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Suzanne H Hodge et al.
Biology open, 10(8) (2021-08-07)
Primary cilia are compartmentalised from the rest of the cell by a ciliary gate comprising transition fibres and a transition zone. The ciliary gate allows the selective import and export of molecules such as transmembrane receptors and transport proteins. These
Harrison D Pravder et al.
International journal of molecular sciences, 23(6) (2022-03-26)
A useful model for determining the mechanisms by which actin and actin binding proteins control cellular architecture is the Drosophila melanogaster process of spermatogenesis. During the final step of spermatogenesis, 64 syncytial spermatids individualized as stable actin cones move synchronously
Sara Molina-Gil et al.
Nature communications, 14(1), 5730-5730 (2023-09-16)
The re-use of genes in new organs forms the base of many evolutionary novelties. A well-characterised case is the recruitment of the posterior spiracle gene network to the Drosophila male genitalia. Here we find that this network has also been
András Jipa et al.
Autophagy, 17(9), 2565-2575 (2020-12-01)
Yeast Atg8 and its homologs are involved in autophagosome biogenesis in all eukaryotes. These are the most widely used markers for autophagy thanks to the association of their lipidated forms with autophagic membranes. The Atg8 protein family expanded in animals
Sai Aung Phyo et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 10, 837486-837486 (2022-04-19)
A proliferated and post-translationally modified microtubule network underlies cellular growth in cardiac hypertrophy and contributes to contractile dysfunction in heart failure. Yet how the heart achieves this modified network is poorly understood. Determining how the "tubulin code"-the permutations of tubulin