MABS2193
Anti-gp91phox (NOX2) Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NL7, monoclonal
PM
calculated mol wt 65.34 kDa
observed mol wt ~91 kDa
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CYBB(1536)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Human PMN cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected gp91phox (NOX2) in Human PMN cell lysate.
Tested Applications
Inhibition Analysis: A representative lot detected gp91phox (NOX2) in Inhibition applications (Burritt, J.B., et. al. (2003). J Immunol. 170(12):6082-9).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected gp91phox (NOX2) in Western Blotting applications (Burritt, J.B., et. al. (2003). J Immunol. 170(12):6082-9).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected gp91phox (NOX2) in Flow Cytometry applications (Burritt, J.B., et. al. (2003). J Immunol. 170(12):6082-9).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2