MABS2024
Anti-Acetyl CoA Carboxylase 1 Antibody, clone 10H2.1
clone 10H2.1, from mouse
Sinonimo/i:
ACC1, ACC-alpha
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10H2.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACACA(31)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Acetyl CoA Carboxylase 1 in A431 cell lysate.