MABS1989
Anti-Osteocalcin Antibody, clone 4C5
clone 4C5, from mouse
Sinonimo/i:
Bone Gla protein, BGP, Gamma-carboxyglutamic acid-containing protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4C5, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
dot blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BGLAP(632)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Qualità