MABS1922
Anti-Src-Like-Adaptor 2 (SLA2) Antibody, clone Z30P1F12*F4
clone Z30P1F12*F4, from mouse
Sinonimo/i:
Modulator of antigen receptor signaling, MARS, Src-like adapter protein 2, SLAP-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Z30P1F12*F4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLA2(84174)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Src-Like-Adaptor 2 (SLA2) in human cervical cancer, pancreas, and tonsil tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1