MABS1894
Anti-TAB-2 Antibody, clone 1D5.2
clone 1D5.2, from mouse
Sinonimo/i:
TGF-beta-activated kinase 1 and MAP3K7-binding protein 2, Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7-interacting protein 2, TAK1-binding protein 2, TAB-2, TGF-beta-activated kinase 1-binding protein 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D5.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TAB2(23118)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TAB-2 in 10 µg of TF-1 cell lysate.