MABF572
Anti-CD4 Antibody (human), APC, clone OKT4
clone OKT4, from mouse
Sinonimo/i:
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD antigen CD4
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
OKT4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
pkg of 5 μL (0.125 μg/test)
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD4(920)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD4 in one million human peripheral blood lymphocytes.