MABS1882
Anti-TAOK3 Antibody, clone 1H9.1
clone 1H9.1, from mouse
Sinonimo/i:
Serine/threonine-protein kinase TAO3, EC:2.7.11.1, Cutaneous T-cell lymphoma-associated antigen HD-CL-09, CTCL-associated antigen HD-CL-09, Dendritic cell-derived protein kinase, JNK/SAPK-inhibitory kinase, Jun kinase-inhibitory kinase, JIK, Kinase from
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H9.1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TAOK3(51347)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected TAOK3 in 10 µg of Raw264.7 cell lysate.
Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TAOK3 in 10 µg of K562 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1