ABS1030
Anti-Apolipoprotein D Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
ApoD, Apolipoprotein D, Apo-D
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APOD(347)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot of this antibody at 1:5000 dilution detected endogenouse Apolipoprotein D in 5 µl of human plasma (Bottcher, A., et al. J. Lipid Res. 2000. 41: 905–915.)
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected 0.05 µg of purified human Apolipoprotein D
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance."
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 1