MABS1247
Anti-BIG1 Antibody, clone 102
clone 102, from mouse
Sinonimo/i:
Brefeldin A-inhibited guanine nucleotide-exchange protein 1, Brefeldin A-inhibited GEP 1, ADP-ribosylation factor guanine nucleotide-exchange factor 1, p200 ARF guanine nucleotide exchange factor, p200 ARF-GEP1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
102, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARFGEF1(10565)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected BIG1 in Immunocytochemistry applications (Lowery, J., et. al. (2013). J Biol Chem. 288(16):11532-45).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected BIG1 in Western Blotting applications (Lowery, J., et. al. (2013). J Biol Chem. 288(16):11532-45).
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected BIG1 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1