MABN748
Anti-TrpC3, clone 10H6 Antibody
clone 10H6, from mouse
Sinonimo/i:
Short transient receptor potential channel 3, TrpC3, Transient receptor protein 3, TRP-3, hTrp-3, hTrp3
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10H6, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRPC3(7222)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Signaling
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TrpC3 in rat liver and brain tissue lysates (Feng. S., et al. (2013). PNAS. 1-6).
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TrpC3 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1