MABN540
Anti-mGluR5 Antibody, clone N75/33
clone N75/33, from mouse
Sinonimo/i:
Metabotropic glutamate receptor 5, mGluR5
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N75/33, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRM5(2915)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected mGluR5 in normal human midbrain tissue.
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected mGluR5 in 10 µg of mouse hypothalamus tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Hypothalamus tissue lysate
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1