Documenti
MABN495
Sigma-Aldrich
Anti-Aldh1L1 Antibody, clone N103/39
clone N103/39, from mouse
Sinonimo/i:
Cytosolic 10-formyltetrahydrofolate dehydrogenase, 10-FTHFDH, FDH, Aldehyde dehydrogenase family 1 member L1
FBP-CI
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N103/39, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ALDH1L1(10840)
Descrizione generale
Aldh1L1, also known as 10-formyltetrahydrofolate dehydrogenase (10-FTHFDH), is a multidomain protein that is found in liver cytosol and also serves as a CNS astrocyte marker. Aldh1L1 is comprised of two functionally unrelated domains, an aldehyde dehydrogenase-homologous domain and a folate-binding hydrolase domain. These two domains are thought to be connected by a 100-residue linker. It is known to induce phosphorylation of p53 at Ser6, which is a critical step in stimulating apoptosis.
Specificità
This Aldh1L1 monoclonal antibody does not exhibit cross-reactivity toward Aldh1L2.
Immunogeno
Recombinant full-length rat Aldh1L1.
Applicazioni
Anti-Aldh1L1, clone N103/39 is an antibody targeting the Aldh1L1 protein, validated for use in Immunofluorescence, Immunohistochemistry, and Western Blotting.
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Sottocategoria di ricerca
Sistema sensoriale & SNP
Western blotting: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare Aldh1L1 in 10 µg di lisato di tessuto cerebrale umano.
Analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:2.000 ha permesso di identificare Aldh1L1 in tessuto di corteccia cerebrale di ratto e in tessuto di ponte/mesencefalo umano.
Saggio in immunofluorescenza: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare Aldh1L1 in tessuto di corteccia e cervelletto di ratto.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto cerebrale di topo.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo a una concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare Aldh1L1 in 10 µg di lisato di tessuto cerebrale di topo.
Descrizione del bersaglio
~99 kDa osservato
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1 di topo purificata in tampone contenente tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di tessuto di cervello di topo.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Sheila Espírito-Santo et al.
Glia, 69(6), 1429-1443 (2021-01-27)
Central nervous system (CNS) function depends on precise synaptogenesis, which is shaped by environmental cues and cellular interactions. Astrocytes are outstanding regulators of synapse development and plasticity through contact-dependent signals and through the release of pro- and antisynaptogenic factors. Conversely
New ?- and ?-synuclein immunopathological lesions in human brain.
Surgucheva, I; Newell, KL; Burns, J; Surguchov, A
Acta Neuropathologica Communications null
Krishna C Vadodaria et al.
Stem cell reports, 16(4), 825-835 (2021-03-06)
Bipolar disorder (BD) is characterized by cyclical mood shifts. Studies indicate that BD patients have a peripheral pro-inflammatory state and alterations in glial populations in the brain. We utilized an in vitro model to study inflammation-related phenotypes of astrocytes derived from
Lindsay T Michalovicz et al.
Journal of neurochemistry, 150(4), 420-440 (2019-06-22)
Neurotoxicology is hampered by the inability to predict regional and cellular targets of toxicant-induced damage. Evaluating astrogliosis overcomes this problem because reactive astrocytes highlight the location of toxicant-induced damage. While enhanced expression of glial fibrillary acidic protein is a hallmark
Maria de Los Angeles Castillo-Rodriguez et al.
Histochemistry and cell biology, 158(1), 15-38 (2022-04-06)
Myelin loss with consecutive axon degeneration and impaired remyelination are the underlying causes of progressive disease in patients with multiple sclerosis. Astrocytes are suggested to play a major role in these processes. The unmasking of distinct astrocyte identities in health