MABN40
Anti-LRRK2 Antibody, clone N138/6
clone N138/6, from mouse
Sinonimo/i:
leucine-rich repeat kinase 2, DARDARIN, augmented in rheumatoid arthritis 17, Parkinson disease (autosomal dominant) 8, Dardarin
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N138/6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LRRK2(120892)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: 1:300 dilution of this antibody detected LRRK2 on 10 µg of human placenta and Parkinson′s diseased vascular brain tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
Human placenta and Parkinson′s diseased vascular brain tissue
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1