MABN391
Anti-FIS1 Antibody, Clone 4D1.1
clone 4D1.1, from mouse
Sinonimo/i:
FIS-1, FIS 1, FIS1 homolog, Mitochondrial fission 1 protein, hFis1, hFis-1hFis 1, Tetratricopeptide repeat protein 11, Short name=TPR repeat protein 11
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4D1.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FIS1(51024)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1 µg/mL dilution of this antibody detected FIS1 in 10 µg of Raji cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1