MABN361
Anti-VAPA Antibody, clone 7E10.1
clone 7E10.1, from mouse
Sinonimo/i:
Vesicle-associated membrane protein-associated protein A, VAMP-A, VAMP-associated protein A, VAP-A, 33 kDa VAMP-associated protein, VAP-33, VAPA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7E10.1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VAPA(9218)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected VAPA in human cerebellum and human testis tissue.
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected VAPA in 10 µg of SH-SY5Y cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1