MABN2547
Anti-VMAT1 Antibody, clone N440 21
clone N440/21, from mouse
Sinonimo/i:
Chromaffin granule amine transporter, Solute carrier family 18 member 1, Vesicular amine transporter 1, VAT1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N440/21, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Slc18A1(110877)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected VMAT1 in rat cerebellum tissue lysate.