MABN1559
Anti-ATBF1 Antibody, clone 5A1.1
clone 5A1.1, from mouse
Sinonimo/i:
Zinc finger homeobox protein 3, AT motif-binding factor 1, AT-binding transcription factor 1, Alpha-fetoprotein enhancer-binding protein, Zinc finger homeodomain protein 3, ZFH-3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5A1.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZFHX3(463)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ATBF1 in 10 µg of SHSY-5Y cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1